Documentos Principais
SAB1406957
Sigma-Aldrich
Anti-CALCOCO2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
MGC17318, NDP52
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~52.3 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a subunit of nuclear domain 10 (ND10) bodies. ND10 bodies are nuclear domains appearing immunohistochemically as ten dots per nucleus. They are believed to be associated with the nuclear matrix on the basis of their resistance to nuclease digestion and salt extraction. ND10 proteins are removed from the nucleus by herpes simplex virus-1 infection and may have a role in viral life cycles. (provided by RefSeq)
Imunogênio
CALCOCO2 (NP_005822.1, 1 a.a. ~ 446 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEETIKDPPTSAVLLDHCHFSQVIFNSVEKFYIPGGDVTCHYTFTQHFIPRRKDWIGIFRVGWKTTREYYTFMWVTLPIDLNNKSAKQQEVQFKAYYLPKDDEYYQFCYVDEDGVVRGASIPFQFRPENEEDILVVTTQGEVEEIEQHNKELCKENQELKDSCISLQKQNSDMQAELQKKQEELETLQSINKKLELKVKEQKDYWETELLQLKEQNQKMSSENEKMGIRVDQLQAQLSTQEKEMEKLVQGDQDKTEQLEQLKKENDHLFLSLTEQRKDQKKLEQTVEQMKQNETTAMKKQQELMDENFDLSKRLSENEIICNALQRQKERLEGENDLLKRENSRLLSYMGLDFNSLPYQVPTSDEGGARQNPGLAYGNPYSGIQESSSPSPLSIKKCPICKADDICDHTLEQQQMQPLCFNCPICDKIFPATEKQIFEDHVFCHSL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jose Norberto S Vargas et al.
Molecular cell, 74(2), 347-362 (2019-03-12)
Selective autophagy recycles damaged organelles and clears intracellular pathogens to prevent their aberrant accumulation. How ULK1 kinase is targeted and activated during selective autophagic events remains to be elucidated. In this study, we used chemically inducible dimerization (CID) assays in tandem with