Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB2103059
Sigma-Aldrich
Anti-GABARAPL1, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-APG8L, Anti-ATG8, Anti-ATG8L, Anti-GEC1
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.345,00
R$ 3.345,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.345,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.345,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
14 kDa
reatividade de espécies
horse, bovine, dog, mouse, rat, guinea pig, rabbit, human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human GABARAPL1
Ações bioquímicas/fisiológicas
GABARAPL1 increases cell-surface expression of kappa-type opioid receptor through facilitating anterograde intracellular trafficking of the receptor.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: MKFQYKEDHPFEYRKKEGEKIRKKYPDRVPVIVEKAPKARVPDLDKRKYL
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
John C Pascall et al.
PloS one, 8(10), e77782-e77782 (2013-11-10)
The GIMAPs (GTPases of the immunity-associated proteins) are a family of small GTPases expressed prominently in the immune systems of mammals and other vertebrates. In mammals, studies of mutant or genetically-modified rodents have indicated important roles for the GIMAP GTPases