Documentos Principais
SAB1404734
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NRG2 antibody produced in mouse
clone 4D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Don-1, HRG2, NTAK
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.11 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NRG2(9542)
Descrição geral
Neuregulin 2 (NRG2) is a novel member of the neuregulin family of growth and differentiation factors. Through interaction with the Erbb family of receptors, NRG2 induces the growth and differentiation of epithelial, neuronal, glial, and other types of cells. The gene consists of 12 exons and the genomic structure is similar to that of neuregulin 1 (NRG1), another member of the neuregulin family of ligands. NRG1 and NRG2 mediate distinct biological processes by acting at different sites in tissues and eliciting different biological responses in cells. The gene is located close to the region for demyelinating Charcot-Marie-Tooth disease locus, but is not responsible for this disease. Alternative transcripts encoding distinct isoforms have been described. (provided by RefSeq)
Imunogênio
NRG2 (NP_004874, 116 a.a. ~ 215 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SLKSVQDQAYKAPVVVEGKVQGLVPAGGSSSNSTREPPASGRVALVKVLDKWPLRSGGLQREQVISVGSCVPLERNQRYIFFLEPTEQPLVFKTAFAPLD
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)