Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
SAB1404509
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-UBTF antibody produced in mouse
clone 1A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
NOR-90, UBF
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em26 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em26 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.11 kDa
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UBTF(7343)
Descrição geral
Upstream binding factor (UBF) is a transcription factor required for expression of the 18S, 5.8S, and 28S ribosomal RNAs, along with SL1 (a complex of TBP (MIM 600075) and multiple TBP-associated factors or ′TAFs′). Two UBF polypeptides, of 94 and 97 kD, exist in the human (Bell et al., 1988 [PubMed 3413483]). UBF is a nucleolar phosphoprotein with both DNA binding and transactivation domains. Sequence-specific DNA binding to the core and upstream control elements of the human rRNA promoter is mediated through several HMG boxes (Jantzen et al., 1990 [PubMed 2330041]).[supplied by OMIM
Imunogênio
UBTF (NP_055048, 551 a.a. ~ 650 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PPAATNSSKKMKFQGEPKKPPMNGYQKFSQELLSNGELNHLPLKERMVEIGSRWQRISQSQKEHYKKLAEEQQKQYKVHLDLWVKSLSPQDRAAYKEYIS
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)