CLS64041L
Pyrex® Squibb separatory funnel, PE stopper, PTFE stopcock
capacity 1,000 mL
Sinônimo(s):
Corning® 6404
Selecione um tamanho
R$ 767,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 767,00
Produtos recomendados
Junta
joint stopper27
fabricante/nome comercial
Corning 6404-1L
capacidade
1,000 mL
tamanho
tamanho da torneira
4
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)