SAB1401244
Monoclonal Anti-MGAT5 antibody produced in mouse
clone 3E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
GNT-V, GNT-VA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E9, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MGAT5(4249)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
LAEPGQSCKQVCQESQLICEPSFFQHLNKDKDMLKYKVTCQSSELAKDILVPSFDPKNKHCVFQGDLLLFSCAGAHPRHQRVCPCRDFIKGQVALCKD
Ações bioquímicas/fisiológicas
1,6-branched N-glycans by N-acetyl-d-glucosamine transfer. MGAT5 plays a significant role in invasion and metastasis of various cancer, including glioma and hepatocellular carcinoma. It is also known to be associated with multiple sclerosis and liver fibrosis. Increased radiosensitivity of cancer cells is observed upon MGAT5 inhibition.
forma física
Exoneração de responsabilidade