Documentos Principais
PRS4243
Sigma-Aldrich
Anti-IFN-β antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Interferon, beta 1, fibroblast
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.181,00
R$ 4.181,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1517
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.181,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.181,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1517
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IFNB1(3456)
Descrição geral
Interferon-β (IFN-β) is a cytokine that belongs to type I interferons. The IFN-β gene is mapped on the human chromosome at 9p21.3.
Imunogênio
a 17 amino acid peptide from near the center of human IFN-b.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Interferon-β (IFN-β) plays a major role in antibacterial and antiviral defense. It is also involved in apoptosis, cell growth, and autoimmune disorders. It binds to multimeric cell receptors and successful binding results in a cascade of intracellular events.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4243.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Amber Kaplan et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 198(10), 4036-4045 (2017-04-16)
Type I IFNs are a cytokine family essential for antiviral defense. More recently, type I IFNs were shown to be important during bacterial infections. In this article, we show that, in addition to known cytokine functions, IFN-β is antimicrobial. Parts
Dongdong Xu et al.
Bioactive materials, 35, 82-98 (2024-01-29)
Repetitive implant-related infections (IRIs) are devastating complications in orthopedic surgery, threatening implant survival and even the life of the host. Biofilms conceal bacterial-associated antigens (BAAs) and result in a "cold tumor"-like immune silent microenvironment, allowing the persistence of IRIs. To
Stephen Cunningham et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 78(6), 635-646 (2005-12-13)
Interferon IFN-beta is indicated for the treatment of multiple sclerosis. A significant proportion of patients show a poor clinical response to therapy. Type I interferon exerts its effect at least partially through interaction of specific transcription factors with interferon-stimulated response
L Runkel et al.
Pharmaceutical research, 15(4), 641-649 (1998-05-20)
Two recombinant IFN-beta products have been approved for the treatment of multiple sclerosis, a glycosylated form with the predicted natural amino acid sequence (IFN-beta-1a) and a non-glycosylated form that has a Met-1 deletion and a Cys-17 to Ser mutation (IFN-beta-1b).