SAB1401121
Monoclonal Anti-LPAR1 antibody produced in mouse
clone 2E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
EDG2, GPR26, Gpcr26, LPA1, Mrec1.3, VZG1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LPAR1(1902)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MAAISTSIPVISQPQFTAMNEPQCFYNESIAFFYNRSGKHLATEWNTVSKLVMGLGITVCIFIMLANLLVMVAIYVNRRFHFPIYYLMANLAAADFFAGLAYFYLMFNTGPNTRRLTVSTWLLRQ
forma física
Exoneração de responsabilidade