Documentos
SAB1305647
Sigma-Aldrich
ANTI-CD73 (NT5E)(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
5′-nucleotidase, Ecto-5′-nucleotidase, NT5, NT5E, NTE
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
63368 Da
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:10-1:50
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NT5E(4907)
Categorias relacionadas
forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide