Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1G9, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 26.96 kDa
observed mol wt ~31 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Tigit(100043314)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in RAW264.7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains (TIGIT) s in RAW264.7 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TIGIT in mouse thymus tissue lysate.
ELISA Analysis: A representative lot detected TIGIT in ELISA applications (Joller, N., et al. (2011). J Immunol. 186(3):1388-42).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected TIGIT in Flow Cytometry applications (Joller, N., et al. (2011). J Immunol. 186(3):1388-42).
Inhibition Assay: A representative lot of this antibody fully blocked CD155 binding to TIGIT. (Dixon, K.O., et al. (2018). J Immunol. 200(8):3000-3007).
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected TIGIT in one million Raw264.7 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2