SAB1302822
Anti-LGR5 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
G-protein coupled receptor 49, G-protein coupled receptor 67, GPR49, GPR67, LGR5, Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5 [Precursor], Orphan G-protein coupled receptor HG38
Selecione um tamanho
R$ 3.457,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.457,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
99998 Da
reatividade de espécies
hamster
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 1:1000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LGR5(8549)
Descrição geral
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)