S8269
Ethyl stearate
≥99% (capillary GC)
Sinônimo(s):
Ethyl octadecanoate, Stearic acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥99% (capillary GC)
forma
powder
pb
213-215 °C/15 mmHg (lit.)
pf
34-38 °C (lit.)
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
saturated FAs
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h3-19H2,1-2H3
chave InChI
MVLVMROFTAUDAG-UHFFFAOYSA-N
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup