S8192
Anti-phospho-Synapsin I (pSer603) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, Xenopus, bovine, human, zebrafish, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:1,000 using rat brain hipoccampal tissue homogenate
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer603)
Informações sobre genes
human ... SYN1(6853)
mouse ... Syn1(20964)
rat ... Syn1(24949)
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1