Documentos Principais
S7326
Sigma-Aldrich
SB 657510
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Bromo-N-[4-chloro-3-[[(3R)-1-methyl-3-pyrrolidinyl]oxy]phenyl]-4,5-dimethoxy-benzenesulfonamide, SB-657510
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.274,00
25 MG
R$ 4.788,00
R$ 1.274,00
Previsão de entrega em20 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.274,00
25 MG
R$ 4.788,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H22BrClN2O5S
Número CAS:
Peso molecular:
505.81
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 1.274,00
Previsão de entrega em20 de maio de 2025
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥30 mg/mL
originador
GlaxoSmithKline
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(Br)c(cc1OC)S(=O)(=O)Nc2ccc(Cl)c(O[C@@H]3CCN(C)C3)c2
InChI
1S/C19H22BrClN2O5S/c1-23-7-6-13(11-23)28-16-8-12(4-5-15(16)21)22-29(24,25)19-10-18(27-3)17(26-2)9-14(19)20/h4-5,8-10,13,22H,6-7,11H2,1-3H3/t13-/m1/s1
chave InChI
KQCZCINJGIRLCD-CYBMUJFWSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
SB 657510 may be used to study the urotensin II receptor-mediated signaling.
Ações bioquímicas/fisiológicas
SB 657510 is a potent and selective urotensin-II (UT) receptor antagonist.
SB 657510 slows development of diabetes-associated atherosclerosis in mouse model of diabetes.1
SB-657510 is a selective urotensin-II (UT) receptor antagonist. Human urotensin-II (hU-II) is proposed to play a significant role in cardiorenal and metabolic disease states, including heart failure, atherosclerosis, hypertension.
Características e benefícios
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A M D Watson et al.
Diabetologia, 56(5), 1155-1165 (2013-01-25)
The small, highly conserved vasoactive peptide urotensin II (UII) is upregulated in atherosclerosis. However, its effects in diabetes-associated atherosclerosis have not been assessed. Endothelial cells were grown in normal- and high-glucose (5 and 25 mmol/l) media with and without UII