Documentos Principais
S7171
Derivatized Silica Gel Butyl (C4) Zorbax® LP 100/40 C4
40 μm, average diameter 100 Å
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115700
embalagem
pkg of 10 g
área da superfície
380 m2/g
Matriz
fully porous particle
tamanho de partícula
40 μm
tamanho de poro
100 Å average diameter
pH operacional
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Aplicação
Recommended for separation of hydrophobic peptides and proteins, including membrane proteins.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Zorbax is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)