S7070
Anti-Semaphorin 6A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-Sema 6A
Selecione um tamanho
R$ 7.158,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 7.158,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
direct ELISA: 0.5-1 μg/mL using rmWnt-1
immunohistochemistry: 2-5 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using rmWnt-1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Sema6a(20358)
Especificidade
Imunogênio
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)