Key Documents
S5939
Sigma-Aldrich
Sun cap closures
Biofilter, O.D. 18 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
descrição
disposable
Características
autoclavable
D.E.
18 mm
aplicação(ões)
agriculture
Descrição geral
8 mm 0.04 μm polypropylene filter disc with heatproof adhesive. Comes with 20 closures per sheet and 25 total sheets.