S5826
SYUIQ-5
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N′-(10H-Indolo [3,2-b]quinolin-11-yl)-N, N-dimethyl-propane-1,3-diamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
yellow
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCCNc1c2ccccc2nc3c4ccccc4[nH]c13
InChI
1S/C20H22N4/c1-24(2)13-7-12-21-18-14-8-3-5-10-16(14)22-19-15-9-4-6-11-17(15)23-20(18)19/h3-6,8-11,23H,7,12-13H2,1-2H3,(H,21,22)
chave InChI
CTDCVGDSVHUYMA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3