5.09265
CX-5461
≥97% (HPLC), powder, RNA polymerase inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
RNA Polymerase I Inhibitor II, CX-5461, Pol I Inhibitor II, CX5461, 2-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)-N-((5-methylpyrazin-2-yl)methyl)-5-oxo-5H-benzo[4,5]thiazolo[3,2-a][1,8]naphthyridine-6-carboxamide
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
RNA Polymerase I Inhibitor II, CX-5461,
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light beige
solubilidade
DMSO: 0.5 mg/mL
dilute acetic acid: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c2[n](c4nc(ccc4[c](c2C(=O)NCc6ncc(nc6)C)=O)N5CCN(CCC5)C)c3c1cccc3
InChI
1S/C27H27N7O2S/c1-17-14-29-18(15-28-17)16-30-26(36)23-24(35)19-8-9-22(33-11-5-10-32(2)12-13-33)31-25(19)34-20-6-3-4-7-21(20)37-27(23)34/h3-4,6-9,14-15H,5,10-13,16H2,1-2H3,(H,30,36)
chave InChI
XGPBJCHFROADCK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Pol I multi-protein complex
Embalagem
Advertência
Outras notas
Bywater, M.J., et al. 2012. Cancer Cell22, 51.
Drygin, D., et al. 2011. Cancer Res71, 1418.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3