Documentos Principais
S5564
Sigma-Aldrich
SRC N1 human
≥60% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution
Selecione um tamanho
10 μG
R$ 1.898,00
R$ 1.898,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 μG
R$ 1.898,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
R$ 1.898,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Nível de qualidade
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
56 kDa
concentração
≥60% (SDS-PAGE)
0.3 mg/mL protein (Bradford assay)
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
cell analysis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... SRC(6714)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Src N1 is a membrane-associated protein tyrosine kinase (PTK).
forma física
Solution in 50 mM Tris, pH 7.5, 0.05 mM EDTA, 1 mM DTT, 100 mM NaCl, 0.05% NP-40, and 50% glycerol.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
R C Chan et al.
Molecular and cellular biology, 17(8), 4667-4676 (1997-08-01)
The neural cell-specific N1 exon of the c-src pre-mRNA is both negatively regulated in nonneural cells and positively regulated in neurons. We previously identified conserved intronic elements flanking N1 that direct the repression of N1 splicing in a nonneural HeLa