fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99%
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D 36 to 44 °, c = 1% (w/v) in water
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
cor
white
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6+/m1/s1
chave InChI
BJHIKXHVCXFQLS-PYWDMBMJSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3