Documentos Principais
S4020
Sigma-Aldrich
Screens for CD-1
size 150 mesh
Sinônimo(s):
cell sieve, mesh screen, screen mesh
Selecione um tamanho
5 EA
R$ 552,00
R$ 552,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 EA
R$ 552,00
About This Item
Código UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.22
R$ 552,00
Check Cart for Availability
tamanho
150 mesh
Informações legais
CD-1 is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Platinum gauze, 100 mesh, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
298093
Platinum
Corning® cell strainer pore size 100 μm, yellow, sterile, pkg of (individually wrapped), pack of 50 ea
CLS431752
Corning® cell strainer
Conteúdo relacionado
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library