Documentos Principais
S2771
Scalpel blades
No. 11
Sinônimo(s):
Surgical Scalpel Blades
Selecione um tamanho
100 EA
R$ 1.856,00
R$ 1.856,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EA
R$ 1.856,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
R$ 1.856,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Materiais
steel (carbon)
esterilidade
non-sterile
Aplicação
Scalpel blades have been used:
  • for the generation of organoids
  • to perform rodent nucleus accumbens (NAc) manual microdissection
  • to trim embryonic brain sample
Embalagem
individually wrapped.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)