S2647
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
powder, γ-irradiated
Selecione um tamanho
R$ 198,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 198,00
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (inorganic)
Nível de qualidade
grau
Molecular Biology
esterilidade
γ-irradiated
Formulário
powder
potência
≥500 μg per mg
condição de armazenamento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: soluble at
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.Cl.Cl.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
InChI
1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1
chave InChI
DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mode of Resistance: A mutation in rpsE, the gene for ribosomal protein S5, prevents the binding of spectinomycin. Resistance is also conferred by the aminoglycoside-3′-adenyltransferase gene (aadA).
Antimicrobial spectrum: Spectinomycin acts against gram-negative and gram-positive bacteria.
Embalagem
Atenção
Nota de preparo
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?