S2320
Anti-SFRS2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, PBS solution, contains 0.09% sodium azide as preservative
Sinônimo(s):
Anti-Splicing Factor Arginine/serine-rich 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
PBS solution
peso molecular
antigen 25.6 kDa
contém
0.09% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... SFRS2(6427)
mouse ... Sfrs2(20382)
rat ... Sfrs2(494445)
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
Descrição-alvo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves