S2250
(−)Scopolamine methyl nitrate
Sinônimo(s):
Hyoscine methyl nitrate, Methscopolamine nitrate
About This Item
Produtos recomendados
solubilidade
water, high purity: 50 mg/ml
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+]([O-])=O.C[N+]1(C)C2CC(CC1C3OC23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C18H24NO4.NO3/c1-19(2)14-8-12(9-15(19)17-16(14)23-17)22-18(21)13(10-20)11-6-4-3-5-7-11;2-1(3)4/h3-7,12-17,20H,8-10H2,1-2H3;/q+1;-1/t12?,13-,14?,15?,16?,17?;/m1./s1
chave InChI
BSQIVYOSLFLSGE-UXXRHRDBSA-N
Informações sobre genes
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?