Documentos Principais
S1818
Sigma-Aldrich
SNX-482 synthetic
>98% (HPLC), lyophilized powder
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
>98% (HPLC)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
apparent mol wt ~4.5 kDa by SDS-PAGE
solubilidade
aqueous buffer: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Gly-Va-lAsp-Lys-Ala-Gly-Cys-Arg-Tyr-Met-Phe-Gly-Gly-Cys-Ser-Val-Asn-Asp-Asp-Cys-Cys-Pro-Arg-Leu-Gly-Cys-His-Ser-Leu-Phe-Ser-Tyr-Cys-Ala-Trp-Asp-Leu-Thr-Phe-Ser-Asp
Ações bioquímicas/fisiológicas
Specifically blocks Cav2.3 (α1E, R-type) calcium channels in a voltage dependent manner.
Specifically blocks Cav2.3 (α1E, R-type) calcium channels.
Produtos recomendados
Recombinant SNX-482 is also available from Sigma. To learn more about and purchase recombinant SNX-482, click here.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)