Documentos Principais
S0755
Sigma-Aldrich
Dimethyl succinate
Sinônimo(s):
Succinic acid dimethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCOCH2CH2COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
Beilstein:
956776
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
pressão de vapor
0.3 mmHg ( 20 °C)
temperatura de autoignição
689 °F
Lim. expl.
8.5 %
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
p.e.
200 °C (lit.)
pf
16-19 °C (lit.)
densidade
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Shohei Hamada et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(10), 2852-2855 (2009-04-11)
N-Oxalylglycine (NOG) derivatives were synthesized, and their inhibitory effect on histone lysine demethylase activity was evaluated. NOG and compound 1 inhibited histone lysine demethylases JMJD2A, 2C and 2D in enzyme assays, and their dimethyl ester prodrugs DMOG and 21 exerted