Documentos
422037
Sigma-Aldrich
DBE-3
Sinônimo(s):
Dibasic ester mixture, Mixture of dimethyl adipate and dimethyl glutarate
About This Item
Fórmula linear:
CH3O2C(CH2)nCO2CH3 (n=3,4)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
descrição
mixture of dimethyl adipate and dimethyl glutarate
forma
liquid
temperatura de autoignição
698 °F
Lim. expl.
8 %
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
pb
215-225 °C (lit.)
densidade
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCCC(=O)OC.COC(=O)CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4.C7H12O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2;1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-6H2,1-2H3;3-5H2,1-2H3
chave InChI
FSCIDASGDAWVED-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of Invista
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
102 °C