S0127
Sulfathiazole sodium salt
≥99%
Sinônimo(s):
4-Amino-N-(2-thiazolyl)benzenesulfonamide sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (Organic)
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: soluble 50 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])c2nccs2
InChI
1S/C9H8N3O2S2.Na/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9;/h1-6H,10H2;/q-1;+1
chave InChI
GWIJGCIVKLITQK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?