Documentos Principais
RES2041D
SAFC
DAB
Sinônimo(s):
3,3′-Diaminobenzidine, 3,3′,4,4′-Biphenyltetramine, 3,3′,4,4′-Tetraaminobiphenyl, DAB
About This Item
Fórmula linear:
(NH2)2C6H3C6H3(NH2)2
Número CAS:
Peso molecular:
214.27
Beilstein:
1212988
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
pf
175-177 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC1=C(N)C=CC(C2=CC(N)=C(N)C=C2)=C1
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
chave InChI
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Peroxidase substrate; reagent for spectrophotometric determination of selenium.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)