RAB0978
Phosphotyrosine CSF1R / Macrophage Colony-stimulating Factor 1 Receptor ELISA Kit
Selecione um tamanho
R$ 3.289,00
Previsão de entrega em26 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.289,00
Previsão de entrega em26 de abril de 2025
Produtos recomendados
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CSF1R(1436)
Descrição geral
Aplicação
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componentes do kit também disponíveis separadamente
- RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinSDS
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)