Documentos Principais
RAB0834
Sigma-Aldrich
Mouse Sssca1 / Sjoegren Syndrome/Scleroderma Autoantigen 1 Homolog ELISA Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
reatividade de espécies
mouse
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Sssca1(56390)
Descrição geral
The antibody pair provided in this kit recognizes Mouse Sjoegren Syndrome/Scleroderma Autoantigen 1 Homolog.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials