RAB0799
Mouse IgE ELISA Kit
Sinônimo(s):
IgE, Immunoglobulin E
Selecione um tamanho
R$ 3.289,00
Previsão de entrega em11 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.289,00
Previsão de entrega em11 de abril de 2025
Produtos recomendados
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Outras notas
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?