Documentos Principais
RAB0786
Sigma-Aldrich
Mouse Ahsg / Alpha-2-HS-glycoprotein ELISA Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
reatividade de espécies
mouse
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 8 ng/mL
standard curve range: 8.192-2000 ng/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Ahsg(11625)
Descrição geral
The antibody pair provided in this kit recognizes mouse Fetuin A/AHSG.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Outras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ditte Hansen et al.
BMC nephrology, 15, 130-130 (2014-08-13)
The risk of cardiovascular disease is tremendously high in dialysis patients. Dialysis patients treated with vitamin D analogs show decreased cardiovascular morbidity and mortality compared with untreated patients. We examined the influence of two common vitamin D analogs, alfacalcidol and
H Koseki et al.
Cryo letters, 34(1), 10-19 (2013-02-26)
In order to determine a suitable condition for osteoblasts cryopreservation, murine osteoblasts were freezed by programmed freezer with a magnetic field (CAS freezer). After 7 days cryopreservation at -150°, the number of survival cells immediately after thawing and the growth