Documentos Principais
RAB0776
Sigma-Aldrich
Mouse Cxcl15 / C-X-C Motif Chemokine 15 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatants
Selecione um tamanho
96 WELLS
R$ 3.289,00
R$ 3.289,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
96 WELLS
R$ 3.289,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
R$ 3.289,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
reatividade de espécies
mouse
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.8 ng/mL
standard curve range: 0.819-200 ng/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Cxcl15(20309)
Descrição geral
The antibody pair provided in this kit recognizes mouse CXCL15/Lungkine.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Outras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADDELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer D (Item K)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Pallavi Mandal et al.
The Lancet. Respiratory medicine, 2(6), 455-463 (2014-04-11)
Bronchiectasis is characterised by chronic cough, sputum production, and recurrent chest infections. Pathogenesis is poorly understood, but excess neutrophilic airway inflammation is seen. Accumulating evidence suggests that statins have pleiotropic effects; therefore, these drugs could be a potential anti-inflammatory treatment