RAB0719
Human SSSCA1 / Sjoegren Syndrome/Scleroderma Autoantigen 1 ELISA Kit
Selecione um tamanho
R$ 5.181,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.181,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Produtos recomendados
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... SSSCA1(10534)
Descrição geral
Aplicação
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)