RAB0642
Human F3 / Tissue Factor ELISA Kit
Sinônimo(s):
Coagulation factor III, TF, Thromboplastin, Tissue factor
Selecione um tamanho
R$ 3.893,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.893,00
Produtos recomendados
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6 pg/mL
standard curve range: 6.14-1500 pg/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... F3(2152)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Tissue factor (TF), also known as coagulation factor III (F3), is encoded by the gene mapped to human chromosome 1p21.3.[1] TF has been shown to exist in two forms, namely membrane-bound and soluble TF.[2] The encoded protein contains an extracellular domain (ED), a single transmembrane domain (TD) and short cytoplasmic domain (CD).[3]
Aplicação
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?