Documentos Principais
RAB0571
Sigma-Aldrich
Canine MET / Hepatocyte Growth Factor Receptor ELISA Kit
Selecione um tamanho
1 KIT
R$ 5.181,00
R$ 5.181,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KIT
R$ 5.181,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
R$ 5.181,00
Check Cart for Availability
reatividade de espécies
canine
técnica(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
canine ... MET(403438)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The antibody pair provided in this kit recognizes Canine Hepatocyte growth factor receptor.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)