RAB0555
Human PLAU / Urokinase-type Plasminogen Activator ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
Sinônimo(s):
PLAU ELISA Kit, Urokinase Detection Kit
Selecione um tamanho
R$ 4.719,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.719,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Produtos recomendados
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type urine
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 10 pg/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PLAU (5328)
Descrição geral
Aplicação
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Outras notas
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?