Documentos Principais
RAB0165
Sigma-Aldrich
Phospho-EGFR (pTyr1068) ELISA Kit
for detection of human phospho-egfr (pTyr1068) in cell and tissue lysates
Selecione um tamanho
1 KIT
R$ 4.057,00
R$ 4.057,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KIT
R$ 4.057,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
R$ 4.057,00
Check Cart for Availability
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type: human tissue lysate
sample type: human cell lysate
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... EGFR(1965)
Descrição geral
The Phospho-EGFR (pTyr1068) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
Imunogênio
EGFR (pTyr1068) synthetic phosphopeptide
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)