RAB0537
Human FABP2 / Fatty Acid-Binding Protein, Intestinal ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
Sinônimo(s):
FABP2 ELISA Kit, Intestinal FABP2 Detection
About This Item
Produtos recomendados
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma
sample type serum
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 25 pg/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FABP2(2169)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Fatty acid-binding protein (FABP2) is an intracellular protein, encoded by the gene mapped to human chromosome 4q28–q31.It is expressed in intestinal enterocytes. FABP2 codes for intestinal FABP (I-FABP).
Aplicação
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials