Documentos Principais
RAB0414
Sigma-Aldrich
Retinol Binding Protein 4 EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Sinônimo(s):
RBP4
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
reatividade de espécies
human, mouse, rat
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
entrada
sample type serum
sample type plasma
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 460 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... RBP4(5950)
Descrição geral
The RBP4 Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting RBP4 peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay. EIA-RBP-1 detects RBP4 (183aa). It detects all other active forms including RBP4-182,181,179,176.
Imunogênio
Retinol Binding Protein 4 (RBP4), synthetic peptide
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)