Documentos Principais
RAB0322
Sigma-Aldrich
Human IL-9 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Selecione um tamanho
1 KIT
R$ 3.289,00
R$ 3.289,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KIT
R$ 3.289,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
R$ 3.289,00
Check Cart for Availability
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 100 pg/mL
standard curve range: 0.04-30 ng/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IL9(3578)
Descrição geral
The Human IL-9 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human IL-9 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Imunogênio
Recombinant Human IL-9
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Outras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)