RAB0202
Glucagon EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Selecione um tamanho
R$ 3.106,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.106,00
Produtos recomendados
reatividade de espécies
human, rat, mouse
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
entrada
sample type serum
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4.77 pg/mL
standard curve range: 1–1000 pg/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... GCG(2641)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Nota de preparo
Componentes do kit também disponíveis separadamente
- RABHRP3HRP-StreptavidinSDS
recomendado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?