R5655
Rebamipide hydrate
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
α-[(4-Chlorobenzoyl)amino]-1,2-dihydro-2-oxo-4-quinolinepropanoic acid hydrate, Mucosta hydrate, OPC 12759 hydrate, Proamipide hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
O.OC(=O)C(CC1=CC(=O)Nc2ccccc12)NC(=O)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C19H15ClN2O4.H2O/c20-13-7-5-11(6-8-13)18(24)22-16(19(25)26)9-12-10-17(23)21-15-4-2-1-3-14(12)15;/h1-8,10,16H,9H2,(H,21,23)(H,22,24)(H,25,26);1H2
chave InChI
WQRHVBKNEDPECA-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)