R3404
Reagent Alcohol
95%, Used for histology tissue preparation
Sinônimo(s):
Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.59 (vs air)
forma
liquid
Lim. expl.
3.1-27.7 % (lit.)
concentração
95%
cor
colorless
pb
78 °C (lit.)
pf
-114 °C (lit.)
densidade
0.786-0.818 g/L
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Componentes
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14.0 °C - closed cup