R0525
RANK Ligand from mouse
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Osteoclast differentiation factor (ODF), Osteoprotegerin ligand (OPGL), Receptor activator of NF-κB Ligand (RANKL), TNF-related activation−induced cytokines (TRANCE)
Selecione um tamanho
R$ 5.124,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.124,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
10.0-25.0 ng/mL ED50
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 ng/mg
<1 EU/μg
cor
white
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Tnfsf11(21943)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)