PZ0355
PF-05085727
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(1-Azetidinyl)-1-methyl-3-[1-methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl]-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4-(Azetidin-1-yl)-1-methyl-3-(1-methyl-5-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CN(N=C1)C(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)=C1C3=NN(C)C4=C3C(N5CCC5)=NC=N4
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3