Documentos
PZ0032
Sigma-Aldrich
PF-04479745
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(9S)-6,7,8,9-Tetrahydro-N,9-dimethyl-2-(phenylmethyl)-5H-pyrimido[4,5-d]azepin-4-amine, PF-4479745
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H22N4
Número CAS:
Peso molecular:
282.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CNC1=C2C([C@@H](C)CNCC2)=NC(CC3=CC=CC=C3)=N1
InChI
1S/C17H22N4/c1-12-11-19-9-8-14-16(12)20-15(21-17(14)18-2)10-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,12,19H,8-11H2,1-2H3,(H,18,20,21)/t12-/m0/s1
chave InChI
IHHALLDEDARSAL-LBPRGKRZSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-04479745 (PF-4479745) is a selective serotonin 5HT2C agonist.
Características e benefícios
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience